Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Konische Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit PTFE-Stopfen, Skala
Für Flüssig-Flüssig-Extraktionen zur Trennung von Bestandteilen. Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter mit PTFE-Stopfen und Skala werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 04006137
Beschreibung
- Mit Skala (ca. Volumen/ml)
- Mit PTFE-Stopfen
- Mit NS-Fassung und PE-Stopfen
- Mit Gewindearretierung
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
100 ml | |
Borosilikatglas | |
2/Packung | |
Polyethylen |