Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Squibb Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Stopfen aus PTFE, Skala
Die Lenz Laborglasinstrumente™ Squibb-Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit PTFE-Stopfen und Skala eignen sich für Flüssig-Flüssig-Extraktionen verwendet, um die Bestandteile von eine Mischung in nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte zu trennen.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 04016137
Beschreibung
- Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
- Mit PTFE-Stopfen
- Mit Schraubgewindehalterung
- Mit Skala (ungefähres Volumen/ml)
- Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
100 ml | |
Borosilikatglas | |
2 Packung | |
Polyethylen |