Learn More
Hirschmann™ ringcaps™ Einweg-Kapillarpipetten
Ausgezeichnet für die Arbeit mit kleinen Proben im Labor geeignet. Die Hirschmann Instruments™ ringcaps™ Einweg-Kapillarpipetten eignen sich für verschiedenste wissenschaftliche und medizinische Anwendungen.
Marke: Hirschmann™ 9600199
Beschreibung
- Mit Ringmarkierung
- Konformitätszertifiziert
- Hergestellt aus strapazierfähigem DURAN™-Glas
- Gemäß ISO 7550, CE-Kennzeichnung gemäß IVD 98/79 EC
Spezifikation
0,25% | |
Glas | |
100 μl | |
Ja |
ISO 7550, CE, IVD 98/79 EG | |
Ringmarkierung | |
Kapillarpipette |