Learn More
Hirschmann™ Messkolben aus Glas, mit blauer Graduierung und Polyethylen-Stopfen
Zur präzisen, sicheren Flüssigkeitsmessung und Handhabung im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Büretten der Klasse A mit Poly-Stopfen mit blauer Graduierung sind aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
36.70 € - 308.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042 |
---|---|
Verschlussmaterial | Polyethylen |
Graduated | Ja |
Klasse | Klasse A |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Standard-Konusverbindung | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Standard-Konusverbindung | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10218211
|
Hirschmann™
2820198 |
10000 ml | 45/40 NS-Schliff | ±2 ml |
308.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10689451
|
Hirschmann™
2820192 |
1000 ml | 24/29 NS Standardschliff | ±0,6 mL |
60.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10522891
|
Hirschmann™
2820193 |
1000 ml | 24/29 NS-Schliff | ±0.4 ml |
55.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11780964
|
Hirschmann™
2820180 |
100 ml | 12/21 NS-Schliff | ±0.1 ml |
56.80 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11760964
|
Hirschmann™
2820161 |
10 ml | 10/19 NS-Schliff | ±0.04 ml |
36.70 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11708071
|
Hirschmann™
2820160 |
10 ml | 7/16 NS-Schliff | ±0.025 ml |
36.70 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10561161
|
Hirschmann™
2820194 |
2000 ml | 29/32 NS-Schliff | ±0.6 ml |
87.75 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11782142
|
Hirschmann™
2820185 |
200 ml | 14/23 NS-Schliff | ±0.15 ml |
52.40 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11718071
|
Hirschmann™
2820165 |
20 ml | 10/19 NS-Schliff | ±0.04 ml |
38.20 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11792142
|
Hirschmann™
2820186 |
250 ml | 14/23 NS-Schliff | ±0.15 ml |
54.10 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11816993
|
Hirschmann™
2820171 |
25 ml | 12/21 NS Standardschliff | ±0.06 ml |
48.65 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11728071
|
Hirschmann™
2820170 |
25 ml | 10/19 NS-Schliff | ±0.04 ml |
38.20 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10244712
|
Hirschmann™
2820166 |
20 mL | 12/21 NS Standardschliff | ±0,04 mL |
38.20 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11702152
|
Hirschmann™
2820190 |
500 ml | 19/26 NS-Schliff | ±0.25 ml |
64.30 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10646111
|
Hirschmann™
2820197 |
5000 ml | 34/35 NS Standardschliff | ±1,2 mL |
199.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11770964
|
Hirschmann™
2820178 |
50 ml | 14/23 NS-Schliff | ±0.08 ml |
42.50 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11750964
|
Hirschmann™
2820153 |
5 ml | 10/19 NS-Schliff | ±0.04 ml |
42.40 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11738071
|
Hirschmann™
2820175 |
50 ml | 12/21 NS-Schliff | ±0.06 ml |
41.70 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11772142
|
Hirschmann™
2820181 |
100 ml | 14/23 NS-Schliff | ±0.1 ml |
80.95 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11782412
|
Hirschmann™
2820152 |
5 mL | 7/16 NS Standardkegelschliff | 0,025 mL |
36.70 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Mit NS-Schliff und Stopfen aus Polyethylen
- Gemäß DIN EN ISO 1042
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
DIN EN ISO 1042 | |
Polyethylen | |
Ja | |
Klasse A |