Learn More
Hirschmann™ Messkolben aus Glas, mit blauer Graduierung und Polyethylen-Stopfen
Zur präzisen, sicheren Flüssigkeitsmessung und Handhabung im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Büretten der Klasse A mit Poly-Stopfen mit blauer Graduierung sind aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke:  Hirschmann™ 2820170
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11728071
  • 38.20 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 28-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit NS-Schliff und Polyethylenstopfen
  • Gemäß DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 1042
25 ml
110 mm
10/19 NS Standardschliff
Ja
Polyethylen
Borosilikatglas, Duran Glas
±0.04 ml
± 0,04 ml
A