Learn More
Hirschmann™ Messkolben aus Glas, mit blauer Graduierung und Polyethylen-Stopfen
Product Code. 11702152
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
10000 ml
Standard-Konusverbindung:
10/19 NS Standardschliff
12/21 NS Standardschliff
14/23 NS Standardschliff
19/26 NS Standardschliff
24/29 NS Standardschliff
29/32 NS Standardschliff
34/35 NS Standardschliff
45/40 NS Standardschliff
7/16 NS Standardkegelschliff
7/16 NS Standardschliff
Toleranz:
±0,025 ml
±0,1 ml
±0.06 ml
±0.08 ml
±0.15 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
±0.6 ml
±1.2 ml
±2 ml
± 0,04 ml
0,025 mL
Unit Size:
1 Stück
2 Stück
Product Code. 11702152
Brand: Hirschmann™ 2820190
Only null left
Add to basket
Add to basket
Zur präzisen, sicheren Flüssigkeitsmessung und Handhabung im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Büretten der Klasse A mit Poly-Stopfen mit blauer Graduierung sind aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
  • Mit NS-Schliff und Polyethylenstopfen
  • Gemäß DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Specifications
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Polyethylen
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Höhe (metrisch) 260 mm
Fehlergrenze ±0.25 ml
Standard-Konusverbindung 19/26 NS Standardschliff
Toleranz ±0.25 ml
Graduated Ja
Klasse A