Learn More
Hirschmann™ Messkolben aus Glas, mit blauer Graduierung und Polyethylen-Stopfen
Zur präzisen, sicheren Flüssigkeitsmessung und Handhabung im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Büretten der Klasse A mit Poly-Stopfen mit blauer Graduierung sind aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke: Hirschmann™ 2820166
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SCHOTT DURAN™. Justiert auf IN. Mit datierter Chargenkennung. Konformitätsbescheinigt. Mit Norm-Schliff und Polystopfen, Ringmarke und Graduierung kontrastreich in blauer Keramikfarbe.Für diese Produkte erhalten Sie ein Chargen-, Einzelzertifikat und ein
DAkkS-Zertifikat (vormals DKD-Kalibrierzertifikat).
www.hirschmannlab.de/zertifikate
Als besonderen Service bieten wir zusätzlich den Hirschmann Kalibrierservice an.
Volumen: 20 WeithalsmL
Toleranz: 0,06 ±ml
Hals: 12/21 NS
Spezifikation
DIN EN ISO 1042 | |
20 mL | |
105 mm | |
12/21 NS Standardschliff | |
Ja |
Polyethylen | |
Duran Glas | |
±0,04 mL | |
±0,04 mL | |
A |