Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ L Mehrkanalpipetten
GREENER_CHOICE
Die neue, leichte Mehrkanalpipette mit abschließbarem Volumen wurde so konzipiert, dass sie sich ganz natürlich in Ihre Hand einfügt.
Marke:  Gilson™ FA10010
1026.00 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13236828
  • 1080.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das patentierte Volumenverriegelungssystem von Gilson– verhindert unbeabsichtigte Volumenveränderungen beim Pipettieren.
  • Der einstellbare Spitzenabwurf bietet Komfort für Rechts- und Linkshänder.
  • Der neu gestaltete Griff passt sich natürlich jeder Hand an.
  • Der einzigartige Innenaufbau gewährleistet gleichmäßigen Druck von beiden Seiten der Pipette, anstatt wie bei anderen Mehrkanalpipetten auf die Mitte der Kanäle.
  • Der 2D-Identifikationscode ermöglicht die Nachverfolgung von Produktreferenznummer, Herstellungsdatum, Seriennummer und maximalem Pipettenvolumen.
  • Lieferbar für 8 und 12 Kanäle für einen großen Volumenbereich von 0.5 bis 300 μl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Gilson™ PIPETMAN™ L Mehrkanalpipetten > P12X20L; 2-20 μl; Kanäle: 12