Learn More
Fisherbrand™ EPA-Fläschchen mit Gewindehals, Glas
82.27 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- EPA-Fläschchen können mit einem Reinheitszertifikat geliefert werden
- EPA-Fläschchen sind mit jedem Typ von bereits zugeschraubten ND24-Schraubverschlüssen erhältlich
- Klarglas und Braunglas
- Erhältlich in den Größen 20 ml, 30 ml, 40 ml und 60 ml
Spezifikation
Gewindehals | |
27,5 mm | |
60 mL | |
24-400 | |
Schraubverschluss | |
EPA | |
TOC (EPA) |
Durchsichtig | |
Glas | |
TOC (EPA) | |
60 mL | |
140 mm | |
Fläschchen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ EPA-Fläschchen mit Gewindehals, Glas > Transparent, 60 ml, 140 mm Höhe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur