Learn More
Velp Scientifica™ AREX 6 Digital PRO Heizung Magnetrührer
Fortschrittlicher digitaler Heizplattenrührer mit Zeitschaltuhr, Autoverse, CerAlTopTM Platte für erstklassige Thermoregulationsleistung und maximale Sicherheit.
Marke: Velp Scientifica™ SB20500460
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Maximaler Schutz für Bediener und Proben
- Mit 2 unabhängigen Sicherheitsschaltkreisen , die die Wärme abschalten, um mögliche Gefahren in allen Fällen zu vermeiden, d. H . Eine Übertemperatur (über dem Sollwert)
- Wenn die Temperatur der Platte 50 °C beträgt, wird auf dem Display eine Meldung angezeigt, dass die Platte noch heiß ist, um ein mögliches Brennen zu verhindern
- Sondenerkennungs-Alarm SWenn die externe Sonde nicht in das Medium eingetaucht ist und die Wärme, die die Probe vor dem Brennen bewahrt, stoppt
- Der Bediener kann die maximale Betriebstemperatur in einem Auftrag anpassen, um alle Laborsicherheitsstandards zu erfüllen
- IP42 zertifiziert mit einem widerstandenen Druckguss-Gehäuse und einer Ablaufgrove zum Schutz der internen Geräteteile vor möglichen Schäden
- Garantie durch eine 3-Jahres-Garantie (Registrierung online, um die Garantieverlängerung zu erhalten)
- Eine optional erhältliche maßgeschneiderte Silizium-Cove -ris für maximalen Geräteschutz
Modernste Thermoregulation
- Die PID Thermoregulation Software ist extrem stabil und schnell, mit minimalem Überschwingen
- Mit Pt100 Prob e und Anschluss an VTF für präzise und genaue Temperaturregelung des Mediums
- Bei der Arbeit mit der Pt100-Sonde können zwei verschiedene Thermoregulationsmodi ausgewählt werden, um allen Anforderungen gerecht zu werden
- Schnell: Der Heissplattenrührer erreicht schnell die Solltemperatur mit etwas Überschwingen
- Fein: Langsamerer Temperatur-Sollwert erreicht mit einem noptimierten Überschwingen
Intelligente Benutzeroberfläche
- Das brandneue, weiße LED-Display mit schwarzem Hintergrund ist leicht abzulesen
- Mit einem neuen Symbolsatz hat der Bediener immer die klare Anzeige der Arbeitsbedingungen
- Sperren Sie den Instrumentiertdurch Drücken der mittleren Taste für 3 Sekunden, eine weiße LED blinkt, wenn eine Interaktion erkannt wird
- Zwei äußerst präzise Drehknöpfe steuern die Temperatur- und Geschwindigkeitseinstellungen
- Um die Sicherheit zu erhöhen, muss der Knopf angetippt werden, um mit dem Erhitzen zu beginnen
- Durch Tippen auf beide Knöpfe erhalten Sie Zugriff auf das erweiterte Menü, um alle Betriebsmodi zu konfigurieren
Herausragendes Leistungsverhalten
- Der bürstenlose Motor kann von 30 bis 1700 U/min rühren
- Die Drehzahl ist immer konstant, wenn sich die Viskosität mit der Drehmomentkompensation SpeedServo ändert™
- Der Alnico-Magnet bietet eine hochmoderne Magnetkupplung und garantiert ein hervorragendes peripheres Umrühren
- Die Oberfläche ist durch die überlegene, widerstandsfähige CeAlTop™ Keramikbeschichtung vor Chemikalien und Kratzern geschützt
- Aluminiumlegierung garantiert Temperaturhomogenität und schnelle Wärmeübertragung
Spezifikation
Keramikbeschichtete Aluminiumlegierung | |
AREX-6 Digital PRO Heizplattenrührer, Stativstab und VTF Thermoregulator Fuzzy Logic | |
AREX-6 DIGITAL PRO + VTF | |
Umgebungstemperatur bis 370 °C | |
50/60 Hz | |
5,7 lb. | |
Rund | |
1 | |
30 bis 1700 U/min | |
280 x 160 x 105 mm | |
Digital |
230 V | |
Analog | |
135 mm Durchm. | |
5 bis 40 °C | |
630 W | |
2,6 kg | |
EU oder USA | |
20 l | |
25 Monate | |
CE-Konformitätserklärung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Velp Scientifica™ AREX 6 Digital PRO Heizung Magnetrührer > 20 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur