Learn More
Gilson™ MICROMAN™ E Direktverdrängungspipetten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15324775 Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 bis 100 μl
1 bis 10 μl
20 bis 50 μl
3 bis 25 μl
50 bis 250 μl
Modell:
M100E
M10E
M250E
M25E
M50E
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15324775
Marke: Gilson™ FD10002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ergonomisch geformte Pipetten für problematische Flüssigkeiten
Zu Spitzen siehe F148412G oderF148413G
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kompatible Spitzen CP-Spitzen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Gelb
Material Polypropylen
Modell M25E
Anzahl Kanäle 1
Typ Direktverdrängungspipette
Volumen (metrisch) 3 bis 25 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Pipettierung viskoser, flüchtiger und problematischer Flüssigkeiten
Menge 1
Länge (angloamerikanisch) 4,25 in.
Breite (angloamerikanisch) 12,48 in.
Höhe (angloamerikanisch) 1,42 in.
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität