Learn More
Gibco™ McCoy's 5 A (modifiziertes) Medium, HEPES
GREENER_CHOICE
McCoy's 5A Medium (modifiziert) ist ein Universal-Medium, das die Propagation von vielen Arten von Primärzellen, etablierten Zelllinien und Explantaten von Biopsie-Gewebe unterstützt.
Marke:  Gibco™ 12330031
Artikelnummer. 15470574
  • 80.00 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benötigt : Supplementierung
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Medium unterstützt das Wachstum von primären Säugerzellen aus normalem Knochenmark, Haut, Milz, Niere, Lunge, Ratten-Embryonen und anderem Gewebe.
  • Enthält als Reduktionsmittel Glutathion, Bacto-Pepton und hat einen hohen Glukosespiegel
  • Es wird wie folgt modifiziert: Mit hoher Glukose, L-Glutamin, Bacto-Pepton, Phenolrot, HEPES; ohne Natriumpyruvat.
  • Enthält die Zugabe von Hanks-Salzen nach Dr. Hsu, um die Verwendung außerhalb eines CO2-Inkubators zu ermöglichen
  • Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
  • MEM nutzt einen Natriumhydrogencarbonat-Puffer (2,2 g/l) und erfordert daher eine 5 bis 10%ige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
  • Nachhaltige Verpackung
  • Zellkultur, Säugetierzellkultur
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Biopsiegewebe
1X
McCoy's 5A Modifiziertes Medium
Hoher Glukosegehalt, Glutamin, HEPES, Phenolrot
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
500 mL
Rattenfibroblasten
Tierischen Ursprungs
Flüssig
Steril gefiltert
Ohne Natriumpyruvat
Gibco™
Raumtemperatur
Name des Produkts
Gibco™ McCoy's 5 A (modifiziertes) Medium, HEPES > 500 ml
Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen. Für Ex-vivo-Humangewebe und die Verarbeitung von Zellkulturen.