Learn More
Gibco™ Kanamycin-Sulfat
GREENER_CHOICE
Wasserlösliches Antibiotikum, das ursprünglich aus dem Bakterium Streptomyces kanamyceticus extrahiert wurde
63.75 € - 286.00 €
Spezifikation
Produkttyp Antibiotikum
Zur Verwendung mit (Anwendung) Auswahl der Bakterien
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
15470594
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
15160054
100 mL Flüssig
182.00 €
100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11578676
Unterlagen ansehen
Gibco™
11815024
5 g Pulver
63.75 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11588676
Unterlagen ansehen
Gibco™
11815032
25 g Pulver
286.00 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Ein wasserlösliches Antibiotikum, das ursprünglich aus dem Bakterium Streptomyces kanamyceticus extrahiert wurde.
  • Kanamycin wirkt, indem es an der 30S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms haftet, was zu einer Hemmung der Proteinsynthese bei anfälligen Bakterien führt.
  • Gibco™ Kanamycin ist gegen eine Vielzahl von gramnegativen und einigen grampositiven Bakterien wirksam.
  • Es wird zur Verhinderung einer bakteriellen Kontamination von Zellkulturen verwendet.
  • Es wird als 10 mg/ml-Stammlösung geliefert. Die empfohlene Arbeitskonzentration für Zellkulturen beträgt 100 µg/ml.
  • Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert ist.
  • Bei -5  °C bis -20 °C lagern
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bei Tieren und Menschen geeignet.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert ist.
Spezifikation
Spezifikation
Antibiotikum
Auswahl der Bakterien
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Kanamycin sulphate