Learn More
Gibco™ Kanamycin-Sulfat
Wasserlösliches Antibiotikum, das ursprünglich aus dem Bakterium Streptomyces kanamyceticus extrahiert wurde
Marke: Gibco™ 11815024
58.43 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24361" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ein wasserlösliches Antibiotikum, das ursprünglich aus dem Bakterium Streptomyces kanamyceticus extrahiert wurde.
- Kanamycin wirkt, indem es an die 30S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms bindet und dadurch zu einer Hemmung der Proteinsynthese bei anfälligen Bakterien führt.
- Gibco™ Kanamycin ist gegen eine Vielzahl von gramnegativen und einige grampositive Bakterien wirksam.
- Es wird zur Verhinderung einer bakteriellen Kontamination von Zellkulturen verwendet.
- Es wird als 10 mg/ml-Stammlösung geliefert. Die empfohlene Arbeitskonzentration für Zellkulturen beträgt 100 µg/ml.
- Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung, die bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und gemäß Norm ISO 13485 zertifiziert ist.
- Bei -5 °C bis -20 °C lagern
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert ist.
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Antibiotikum | |
5 g |
Pulver | |
Auswahl der Bakterien | |
Umgebungstemperatur |