Learn More
Gibco™ Kanamycin-Sulfat
Wasserlösliches Antibiotikum, das ursprünglich aus dem Bakterium Streptomyces kanamyceticus extrahiert wurde
Marke:  Gibco™ 11815032
262.20 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11588676
  • 286.00 € / 25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Ein wasserlösliches Antibiotikum, das ursprünglich aus dem Bakterium Streptomyces kanamyceticus extrahiert wurde.
  • Kanamycin wirkt, indem es an die 30S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms bindet und dadurch zu einer Hemmung der Proteinsynthese bei anfälligen Bakterien führt.
  • Gibco™ Kanamycin ist gegen eine Vielzahl von gramnegativen und einige grampositive Bakterien wirksam.
  • Es wird zur Verhinderung einer bakteriellen Kontamination von Zellkulturen verwendet.
  • Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung, die bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und gemäß Norm ISO 13485 zertifiziert ist.
  • Bei Raumtemperatur lagern
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
Antibiotikum
25 g
Pulver
Auswahl der Bakterien
Umgebungstemperatur