Learn More
Gibco™ Kanamycin-Sulfat
Wasserlösliches Antibiotikum, das ursprünglich aus dem Bakterium Streptomyces kanamyceticus extrahiert wurde
Marke: Gibco™ 15160054
165.30 EUR gültig bis 2025-02-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24154" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ein wasserlösliches Antibiotikum, das ursprünglich aus dem Bakterium Streptomyces kanamyceticus extrahiert wurde.
- Kanamycin wirkt, indem es an die 30S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms bindet und dadurch zu einer Hemmung der Proteinsynthese bei anfälligen Bakterien führt.
- Gibco™ Kanamycin ist gegen eine Vielzahl von gramnegativen und einige grampositive Bakterien wirksam.
- Es wird zur Verhinderung einer bakteriellen Kontamination von Zellkulturen verwendet.
- Es wird als 10 mg/ml-Stammlösung geliefert. Die empfohlene Arbeitskonzentration für Zellkulturen beträgt 100 µg/ml.
- Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung, die bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und gemäß Norm ISO 13485 zertifiziert ist.
- Bei -5 °C bis -20 °C lagern
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert ist.
Spezifikation
Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C Versandbedingungen: Haltbarkeit Tiefkühlprodukte: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Auswahl der Bakterien | |
Trockeneis |
100x, 10 mg/mL | |
Antibiotikum | |
Sterile-filtered | |
100 mL |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Kanamycin sulphate