Learn More
Gibco™ IMDM
IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium) eignet sich gut für schnell proliferierende Zellkulturen hoher Dichte, einschließlich Jurkat, COS-7 und Makrophagen.
27.68 € - 187.00 €
Spezifikation
Zelllinie | Jurkat, COS-7 und Makrophagen |
---|---|
Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
Konzentration | 1 X |
Form | Flüssig |
Produkttyp | IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium) |
Benötigt: Supplementierung
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
11504556
![]() |
Gibco™
12440053 |
500 mL |
27.68 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12589059
![]() |
Gibco™
12440061 |
10 x 500 mL |
187.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10135083
![]() |
Gibco™
12440046 |
1000 mL |
32.78 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Description
- IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium) eignet sich gut für schnell proliferierende Zellkulturen hoher Dichte, einschließlich Jurkat, COS-7 und Makrophagen.
- Bei 2 °C bis 8 °C lichtgeschützt lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert:
- Mit: L-Glutamin, Phenolrot
- Ohne: α-Thioglycerol, 2-Mercaptoethanol
Verwendung von IMDM
- IMDM, eine Modifikation von Dulbecco's Modified Eagle Medium, enthält Selen sowie zusätzliche Aminosäuren und Vitamine.
- Dieses einzigartige Medium enthält kein Eisen, Eisennitrat ist hier durch Kaliumnitrat ersetzt.
- IMDM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Daher ist eine Supplementierung, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS) erforderlich.
- IMDM nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (3,024 g/l) und erfordert daher eine 5 bis 10%ige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
Order Info
Versandbedingung: Raumtemperatur
Specifications
Jurkat, COS-7 und Makrophagen | |
1 X | |
IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium) | |
Sterile-filtered | |
Kein α-Thioglycerol, Kein 2-Mercaptoethanol | |
Gibco™ | |
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Hoher Glukosegehalt, Glutamin, HEPES, Phenolrot, Natriumpyruvat | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Raumtemperatur |
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate ab Herstellungsdatum
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.