Learn More
Gibco™ IMDM
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10135083
Click to view available options
Menge:
500 mL
1000 mL
10 x 500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10135083
Marke: Gibco™ 12440046
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benötigt
Supplementierung
IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium) eignet sich gut für schnell proliferierende Zellkulturen hoher Dichte, einschließlich Jurkat, COS-7 und Makrophagen.
  • IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium) eignet sich gut für schnell proliferierende Zellkulturen hoher Dichte, einschließlich Jurkat, COS-7 und Makrophagen.
  • Bei 2 °C bis 8 °C lichtgeschützt lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert:
  • Mit: L-Glutamin, Phenolrot
  • Ohne: α-Thioglycerol, 2-Mercaptoethanol
Verwendung von IMDM
  • IMDM, eine Modifikation von Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM), enthält Selen sowie zusätzliche Aminosäuren und Vitamine.
  • Dieses einzigartige Medium enthält kein Eisen, Eisennitrat ist hier durch Kaliumnitrat ersetzt.
  • IMDM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Daher ist eine Supplementierung erforderlich, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS).
  • IMDM verwendet ein Puffersystem mit Natriumhydrogencarbonat (3,024 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie Jurkat, COS-7 und Makrophagen
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium)
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method Sterile-filtered
Mit Additiven Hoher Glukosegehalt, Glutamin, HEPES, Phenolrot, Natriumpyruvat
Ohne Additive Kein α-Thioglycerol, Kein 2-Mercaptoethanol
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Produktlinie Gibco™
Menge 1000 mL
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.