Learn More
Gibco™ IMDM
GREENER_CHOICE
IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium) eignet sich gut für schnell proliferierende Zellkulturen hoher Dichte, einschließlich Jurkat, COS-7 und Makrophagen.
Marke:  Gibco™ 12440053
18.45 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11504556
  • 27.68 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Benötigt : Supplementierung
Beschreibung
Beschreibung
  • IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium) eignet sich gut für schnell proliferierende Zellkulturen hoher Dichte, einschließlich Jurkat, COS-7 und Makrophagen.
  • Bei 2 °C bis 8 °C lichtgeschützt lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert:
  • Mit: L-Glutamin, Phenolrot
  • Ohne: α-Thioglycerol, 2-Mercaptoethanol
Verwendung von IMDM
  • IMDM, eine Modifikation von Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM), enthält Selen sowie zusätzliche Aminosäuren und Vitamine.
  • Dieses einzigartige Medium enthält kein Eisen, Eisennitrat ist hier durch Kaliumnitrat ersetzt.
  • IMDM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Daher ist eine Supplementierung erforderlich, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS).
  • IMDM verwendet ein Puffersystem mit Natriumhydrogencarbonat (3,024 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Flüssig
Steril gefiltert
Hoher Glukosegehalt, Glutamin, HEPES, Phenolrot, Natriumpyruvat
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
500 mL
Jurkat, COS-7 und Makrophagen
1 X
IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium)
Sterile-filtered
Kein α-Thioglycerol, Kein 2-Mercaptoethanol
Gibco™
Raumtemperatur
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2726814 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number12440046,12440053
Chargennummer2537734 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12440053
Chargennummer2561448 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12440053
Chargennummer2630222 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12440053
Chargennummer2624152 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12440046,12440053
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.
    Aktionscode: 24111
    Gültig bis zum2025-03-21
    Tage
    2
    Stunden
    0
    Minuten
    27
    Sekunden
    21
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ IMDM > 500 ml
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.