Learn More
Gibco™ IMDM
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12589059
Click to view available options
Menge:
500 mL
1000 mL
10 x 500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 12589059
Marke: Gibco™ 12440061
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Benötigt
Supplementierung
IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium) eignet sich gut für schnell proliferierende Zellkulturen hoher Dichte, einschließlich Jurkat, COS-7 und Makrophagen.
  • IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium) eignet sich gut für schnell proliferierende Zellkulturen hoher Dichte, einschließlich Jurkat, COS-7 und Makrophagen.
  • Bei 2 °C bis 8 °C lichtgeschützt lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert:
  • Mit: L-Glutamin, Phenolrot
  • Ohne: α-Thioglycerol, 2-Mercaptoethanol
Verwendung von IMDM
  • IMDM, eine Modifikation von Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM), enthält Selen sowie zusätzliche Aminosäuren und Vitamine.
  • Dieses einzigartige Medium enthält kein Eisen, Eisennitrat ist hier durch Kaliumnitrat ersetzt.
  • IMDM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Daher ist eine Supplementierung erforderlich, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS).
  • IMDM verwendet ein Puffersystem mit Natriumhydrogencarbonat (3,024 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie Jurkat, COS-7 und Makrophagen
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium)
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method Sterile-filtered
Mit Additiven Hoher Glukosegehalt, Glutamin, HEPES, Phenolrot, Natriumpyruvat
Ohne Additive Kein α-Thioglycerol, Kein 2-Mercaptoethanol
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Produktlinie Gibco
Menge 10 x 500 mL
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.