Learn More
Gibco™ FreeStyle™ 293 Expression Medium
Eine serumfreie, proteinfreie Formulierung nicht tierischen Ursprungs für einfachere Aufreinigung
Marke: Gibco™ 12338018
215.10 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
FreeStyle™ 293 Expression Medium is an animal origin–free, chemically defined, protein-free medium specifically developed to support the growth and transfection of 293-F cells in suspension without adaptation. The medium is complete and ready-to-use, with no supplementation required.
FreeStyle– 293 Expressionmedium ist ein chemisch definiertes, proteinfreies Mittel nicht tierischen Ursprungs, speziell entwickelt zur Unterstützung von Wachstum und Transfektion von 293-F-Zellen in Suspension ohne Anpassung. Das Mittel ist vollständig und gebrauchsfertig, keine Supplementation erforderlich.
- Vollständiges und gebrauchsfertiges Format mit GlutaMAX™ Supplement
- Möglichkeit zur Unterstützung von Wachstum und Transfektion von 293-F-Zellen
- Einfache Verwendung mit den FreeStyle 293 Expressions-Systemen
- Skalierbarkeit in Spinnerflaschen und Bioreaktoren
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Bioproduktion, Zellkultur, Säugetierzellkultur, Säugetierexpression, Säugetierproteinproduktion, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Virusimpfstoffproduktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 – 8 °C. Vor Licht schützen Versandbedingungen: Raumtemperatur Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Animal Origin-free, Chemically-defined, Protein-free, Serum-free | |
Flüssig | |
Serumfrei | |
1.000 ml |
FreeStyle™ 293-F-Zellen | |
Suspension Cell Culture | |
Expressionsmedium | |
Freestyle™, Gibco™ | |
Raumtemperatur |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2728534 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 12338018,12338002 |
2523884 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 12338018,12338002 |
2693573 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 12338018,12338002 |
2609978 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 12338018,12338002 |
2697670 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 12338018,12338002 |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.