Learn More
Gibco™ DPBS, Pulver, ohne Kalzium, ohne Magnesium
Artikelnummer. p-4924956
Click to view available options
Menge:
10 l
50 l
10 x 1 l
Packungsgröße:
10 Liter
10 Stück
50 Liter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10443832
Marke: Gibco™ 21600010
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Eine ausgewogene Salzlösung kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
  • Dulbeccos phosphatgepufferte Salzlösung (DPBS) ist eine ausgewogene Salzlösung, die einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz kommt. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und das Ansetzen von Reagenzien.
  • Zum Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation sind Zusammensetzungen ohne Calcium und Magnesium erforderlich.
  • Die Pulverformen des Gibco™ Zellkulturmediums erfordern die Zugabe von Natriumbicarbonat, die pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Vorbereitung
  • Bei 15 – 30 °C lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert:
  • Ohne: Calcium, Magnesium, Phenolrot
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA). Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dulbeccos phosphatgepufferte Salzlösung (DPBS)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
pH 7,2 bis 7,7
Physikalische Form Pulver
Produktlinie Gibco
Menge 10 x 1 l
Lösungstyp Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco
Enthält Ohne Natriumpyruvat
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalität 265 bis 310 mOsm/kg
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.