Learn More
Gibco™ Gibco™ Flasche, 100 ml Artikelnummer.: 10608318
Gibco™ Gibco™ Flasche, 100 ml
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10608318
100 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10608318
Marke: Gibco™ 10339001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
This Gibco bottle was designed to provide better ergonomic features, ease of use, and reduced chance of contamination.
This Gibco bottle was designed to provide better ergonomic features, ease of use, and reduced chance of contamination. The compact design of the Gibco media bottle allows for easier handling and storage as well as reduced packaging. This bottle is sterile, empty, and ready for use in cell culture applications.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Materialien
    • Recycelter Inhalt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 100 ml
Kapazität (metrisch) 100 mL
Beschreibung Gibco™ Flasche, 100 ml, 264 Flaschen, HDPE, weithalsig, steril, weniger Ressourcen verbraucht, weniger umweltschädliche Eigenschaften, Raumtemperatur-Versandbedingung, Flaschen bis 10^-6 Sterilität bestrahlt, in Säugetierzellkultur verwendet
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
Enthält 264 x 100 ml-Flaschen
Material PET
Anzahl pro Karton 264 Karton
Anzahl pro Packung 264 Packung(en)
Menge 264 Flasche(n)
Sterilität Steril
Produktlinie Gibco™
Inhalt und Lagerung Sterile 264 x 100 ml-Flaschen, bestrahlt bis zu einer Sterilität von 10^-6. Lagerung bei RT
Versandbedingung Raumtemperatur
Öffnung Weit
Produkttyp Medienflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer25624048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number10339001
Chargennummer35022088 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10339001
Chargennummer15923020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10339001
Chargennummer11023010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10339001
Chargennummer15123014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10339001
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Gibco™ Flasche, 100 ml >