Learn More
Corning™ PET-Vorratsflasche
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
Beschreibung
- Verpackt in zwei praktischen, in Schrumpffolie eingewickelten Tabletts in einem hygienischen Außenbeutel
- Bruchsichere Flaschen sind eine ergonomische und einfach zu handhabende Alternative zu Glas
- Die Flaschen sind gemäß SAL-Wert 10-6 sterilisiert und als nicht-pyrogenisch zertifiziert
- Auslauf- und manipulationssicherer 31.7 mm-HDPE-Schraubverschluss
- Erhabene Graduierungen für präzise Messungen
- USP-Klasse VI-konforme Flaschen sind validiert auf Nichttoxizität und sind nicht-hämolytisch
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 125 ml |
Farbe | Transparent |
Füllvolumenbereich | 125 ml |
Material | PET |
Graduated | Ja |
Verschlussmaterial | HDPE |
Verschlussgröße | 31,7 mm |
Verschlusstyp | Manipulationssicher |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ PET-Vorratsflasche >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur