Learn More
Gibco™ 2-Mercaptoethanol
Ein potentes Reduktionsmittel, das in Zellkulturmedien verwendet wird, um toxische Konzentrationen von Sauerstoffradikalen zu verhindern
Marke: Gibco™ 21985023
49.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mercaptoethanol ist in Lösungen nicht stabil; deshalb erfordern die meisten Protokolle eine tägliche Supplementierung
- Konzentration von 55 mM in Dulbecco´s phosphatgepufferter Salzlösung (DPBS)
- Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA), bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und gemäß Norm ISO 13485 zertifiziert
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 36 Monate ab Herstellungsdatum |
|
55 mM | |
BME | |
50 mL |
Säugetierzellen | |
Flüssig | |
6 bis 8 | |
Raumtemperatur |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-Mercaptoethanol