Learn More
Köttermann Einzelbank
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H):
600 x 900 x 750 mm
600 x 900 x 900 mm
750 x 900 x 750 mm
750 x 900 x 900 mm
600 x 1200 x 750 mm
600 x 1200 x 900 mm
600 x 1500 x 750 mm
600 x 1500 x 900 mm
750 x 1200 x 750 mm
750 x 1200 x 900 mm
750 x 1500 x 750 mm
750 x 1500 x 900 mm
Ausführung oben:
TopResist™ Melamin-Arbeitsplatte
Trespa™ TopLab™ PLUS Arbeitsplatte
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Verfügbar für sitzende und stehende Arbeitshöhe
- Fest installiert
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (T x B x H) | 750 x 900 x 900 mm |
| Anzahl Einschübe | 1 |
| Ausführung oben | TopResist™ Melamin-Arbeitsplatte |