Learn More
3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764
Allzweck-PVC-Klebeband 764i kann für nicht-kritische Einsatzbereiche verwendet werden, u. a. Farbmarkierungen und Bündelungen. Das korrosionsbeständige, flexible PVC-Klebeband ist ideal dazu geeignet, Teile, Geräte und Produkte vor Abrieb zu schützen.
Marke: 3M™ 7100260600
Beschreibung
- Ideal für Markierungen in weniger frequentierten Bereichen und an Wänden und Rohrleitungen.
- Ein Klebeband für alle nicht entscheidenden Anwendungen
- Behält auch bei Abrieb und Lösungsmitteln eine lebendige Farbe
- Schützt Bauteile, Geräte und Produkte vor Abrieb
- Zum Bündeln von Kabeln und zum vorläufigen Markieren von Bauteilen, Maschinen usw.
- Das leicht anzubringende Klebeband erstreckt sich um Ecken und sitzt auch dort zuverlässig und fest.
- Schnelles Anhaften und hohe Haltekraft
- In einer Vielzahl von Farben erhältlich
- Kann von Hand oder mit Bodenbandapplikator aufgetragen werden
Spezifikation
33 m x 50 mm | |
0,12 mm | |
Schwarz |
12 Rollen | |
Kautschuk-basierter Klebstoff | |
Vinyl |