Learn More
Syngene™ GBox-CHEMI-XX6 -F080 Geldokumentationssystem
GGBOX Chemi XX6 ist ein vielseitiges Geldokumentationssystem für große Blots und Gele
Marke: Syngene™ GBOX-CHEMI-XX6-F08-E
Beschreibung
Die Hochleistungsbildgebung hat sich als vergleichbar empfindlich gegenüber Film erwiesen, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass fortschrittliche Softwaretools zur Optimierung der Bildgebung schwacher Bänder verwendet werden. G:BOX ChemiXX 6 ist geeignet für viele Bildgebungsanwendungen, einschließlich DNA/Proteingele, Chemilumineszenz, farbfreie Gele, farbige Multiplex-Fluoreszenz-Blots,2 D-Gele und In Vivo Anwendungen (zusätzliches Zubehör kann erforderlich sein). Enthält eine Peltier-gekühlte, hochauflösende 6-MP-Kamera, die Bilder mit 16 Bit (mit 65535 Graustufen) erzeugen kann. Mit einem QE von 73 % bei 425 nm (Spitzenwert 77 %) ist der Kamerachip marktführend Das System verfügt über ein F0,8-Objektiv mit motorbetriebener Blende und Fokus (mit Rückmeldung) für kurze Erfassungszeiten Die Stretch-Dunkelkammer verfügt über einen einzigartigen motorisierten Lift mit Zoomfunktionen und Autofokus für eine maximale Bildauflösung der Gele und Blots Das System wird standardmäßig mit einem Filterrad mit sieben Positionen, Epi-Weißlicht und einer optionalen LED-Röhre geliefert, die die Fluoreszenz-, Rot-, Grün-, Blau- und Nah-IR-Bildgebung ermöglicht (zusätzliches Zubehör nicht enthalten)
GeneSys ist eine anwendungsgesteuerte Software, die für die schnelle Bilderfassung biologischer Proben entwickelt wurde. Verfügt über eine einfache, symbolbasierte Anwenderoberfläche, die auf Plattformen mit Win10, 8 und 7 verwendet werden kann. GeneSys ermöglicht eine Bildverarbeitung ohne Spekulationen sowie die Produktion von schnellen und einfachen Bildern in Publikationsqualität. Alle erstellten Dateien sind ein einzigartiges SGD-Format, in dem nur Rohdaten zur Quantifizierung von Proben analysiert werden. Dateien können auch im TIFF-, JPEG- und BMP-Format gespeichert werden. Anwenderprotokolle können gespeichert werden, um die zuvor aufgenommenen Bilder zu überprüfen und zukünftig abgebildete Gele einfach zu replizieren. Alle aufgenommenen Bilder können einfach mit Anmerkungen, Bearbeitungswerkzeugen und Bildschärfung bearbeitet und in GeneTools exportiert werden.
Die GeneTools Software bietet dem Anwender eine schnelle Quantifizierung von Proben und geht in wenigen, schnellen Schritten von Blots bis zu analysierten Daten. Zu den Analysetypen gehören Molekulargewicht, Koloniezählung, Spot-Blot und Bandenabgleich.
Alle Proben können quantifiziert werden, einschließlich Multiplex-Proteinfluoreszenzanalysen von bis zu 5 Proben gleichzeitig. Rohdaten können schnell quantifiziert werden, um echte Werte für Publikationsdaten zu erzeugen. Hochwertige Berichte können zur einfachen Überprüfung in Word- und Excel-Dateien exportiert werden.
Sowohl die GeneSys- als auch die GeneTools-Software erfüllen die Anforderungen für 21 CFR Part 11– und GLP-Umgebungen.
Spezifikation
Ohne | |
230 V | |
Filterrad mit 7 Positionen | |
6 MP | |
GBOX-CHEMI-XX6-F080 | |
6MP,16 Bit | |
Gel Documentation | |
Gel-Dokumentationssystem |
50 Hz | |
21.7 in. | |
38.9 in. | |
22,4 in. | |
F0.80 | |
34,5 x 27,6 cm Bild | |
Syngene |