Learn More
Syngene™ Gbox Chemi XRQ
Syngene™ GBox Chemi XRQ Superb bietet eine hervorragende Bildgebung von DNA-Gelen, sichtbaren Proteingelen, Chemolumineszenz-Blots sowie Optionen für blaue, grüne, rote und IR-Fluoreszenz-Western-Blots
Marke: Syngene™ GBOX-CHEMI-XRQ
14454.86 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
G:BOX Chemi XRQ ist ein vielseitiges Geldokumentationssystem für große Blots und Gele
- Die Hochleistungsbildgebung hat sich als vergleichbar empfindlich gegenüber Film erwiesen, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass fortschrittliche Softwaretools zur Optimierung der Bildgebung schwacher Bänder verwendet werden.
- Für viele Bildgebungsanwendungen geeignet, einschließlich:
- DNA/Proteingele
- Chemilumineszenz
- Verfärbungsfreie Gele
- Farbige Multiplex-Fluoreszenz-Blots
- 2D-Gele
- In-vivo-Anwendungen (möglicherweise wird zusätzliches Zubehör benötigt)
- Eine Peltier-gekühlte Kamera mit 16 Bit und hoher Auflösung (65535 Graustufen), die4 MP-Bilder erzeugen kann, ist vorhanden.
- Der Kamera-Chip ist mit einer QE von 73 % bei 425 nm (Spitzenwert 77 %) führend in diesem Gebiet.
- Motorisiertes F1.2-Zoomobjektiv (mit Feedback) für kurze Erfassungszeiten.
- Enthält ein Filterrad mit sieben Positionen und ein weißes epi-Licht
- Die Beleuchtung kann um zusätzliche LED-Beleuchtung für die Bildgebung mit Rot, Grün, Blau und Nahinfrarot erweitert werden, wodurch auch Fluoreszenzbildgebung ermöglicht wird (zusätzliches Zubehör muss erworben werden).
- Der maximale Sichtbereich beträgt 22.7 x 30.5 cm.
- PC erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)
GeneSys ist eine anwendungsgesteuerte Software, die für die schnelle Bilderfassung biologischer Proben entwickelt wurde. Verfügt über eine einfache, symbolbasierte Anwenderoberfläche, die auf Plattformen mit Win10, 8 und 7 verwendet werden kann.
- Für eine Bildverarbeitung ohne Spekulationen und die Produktion von schnellen und einfachen Bildern in Publikationsqualität.
- Alle erstellten Dateien sind ein einzigartiges SGD-Format, in dem nur Rohdaten zur Quantifizierung von Proben analysiert werden.
- Dateien können auch im TIFF-, JPEG- und BMP-Format gespeichert werden.
- Anwenderprotokolle können gespeichert werden, um die zuvor aufgenommenen Bilder zu überprüfen und zukünftig abgebildete Gele einfach zu replizieren.
- Alle aufgenommenen Bilder können einfach mit Anmerkungen, Bearbeitungswerkzeugen und Bildschärfung bearbeitet und in GeneTools exportiert werden.
Die GeneTools-Software bietet dem Anwender eine schnelle Quantifizierung von Proben und geht in wenigen Schritten von Blots bis zu analysierten Daten. Analyseproben sind beispielsweise:
- Molekulargewicht
- Koloniezählung
- Spot-Blot
- Bandanpassung
Alle Proben können quantifiziert werden, einschließlich Multiplex-Proteinfluoreszenzanalyse von bis zu 5 Proben auf einmal. Rohdaten können schnell quantifiziert werden, um echte Werte für Publikationsdaten zu erzeugen. Hochwertige Berichte können zur einfachen Überprüfung in Word- und Excel-Dateien exportiert werden.
Sowohl die GeneSys- als auch die GeneTools-Software erfüllen die Anforderungen für 21 CFR Part 11- und GLP-Umgebungen.
Das System wird mit einer 3-Jahresgarantie (Rücksendung an das Werk), unbegrenzten Lizenzen für die GeneTools-Analysesoftware und zweimal jährlich kostenlosen Software-Updates geliefert.
Spezifikation
230 V | |
45 cm | |
33,1 in. | |
22,4 in. | |
84 cm | |
57 cm | |
45 x 57 x 84 | |
Gel-Bildgebungssystem |
17,7 in. | |
Filterrad mit 7 Positionen | |
4 MP | |
4 MP gekühlte CCD-Kamera | |
Verschiedene | |
Gbox-Chemi-XRQ | |
Chemolumineszenz-Bildgebung |