Learn More
Syngene™ G:BOX Chemi XX9
GREENER_CHOICE
Syngene™ G:BOX Chemi XX9 bietet eine hervorragende Leistung und Auflösung bei der Bildgebung von DNA-Gels, sichtbaren Proteingellen, Chemielumineszenz-Blots und Optionen für blaue, grüne, rote und IR-Fluoreszenz-Western
Marke:  Syngene™ GBOX-CHEMI-XX9-E60
Artikelnummer. 15859922
  • 35795.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
GBox Chemi XX9-Bildeinheit
115/240
Filterrad mit 7 Positionen
3.69 x 3.69u
Windows 7 oder höher
Inklusive Genesys und Genetools - unbegrenzt
optional je nach Transilluminator
Gbox-Chemi-xx9
1
9MP gekühlte CCD
Gehäuse 57x99x55
Gel/Blot-Bildgeber
60
55
Bis zu 25 x 30 cm
99
9 MP
optional
57
Befestigt
Nein
abnehmbar
Gele, Blots, Chemolumineszenz, Fluoreszenz-Western
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Syngene™ G:BOX Chemi XX9 > G:BOX Chemi XX9