Learn More
Invitrogen™ NativePAGE™ Kathodenpuffer-Additiv (20X)
Zum Lauf von NativePAGE Gelen
Marke:  Invitrogen™ BN2002
40.82 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10779663
  • 59.25 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
NativePAGE Kathodenpuffer-Zusatz (20X) wird dem NativePAGE Laufpuffer hinzugefügt. Der resultierende Puffer wird in der Kathodenkammer einer XCell SureLock™ Mini Cell für Läufe mit NativePAGE Gelen verwendet.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern
20 X
PAGE-Kathodenpuffer-Zusatzstoff
NativePAGE™
Raumtemperatur
Anoden- und Kathodenpuffer
IEF
NativePAGE™ Gele
250 mL
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2881603 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberBN2002
Chargennummer3033877 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberBN2002
Chargennummer2483122 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberBN2002
Chargennummer2491551 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberBN2002
Chargennummer2491560 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberBN2002
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    0
    Stunden
    1
    Minuten
    41
    Sekunden
    36
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ NativePAGE™ Kathodenpuffer-Additiv (20X) > 250 ml