Learn More
R&L Enterprises™ Gaszylinderhalter Wandbefestigung
Hält Zylinder fest und sicher in vertikaler Position im Labor. R&L Enterprises™ Gasflaschenhalterungen für die Wandmontage bestehen aus einem gebogenen, nylonbeschichteten Stahlbügel.
Marke:  R&L Enterprises™ 9501
Artikelnummer. 12995961
  • 55.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit plattierter Kette
  • Geeignet für die Verwendung mit Zylindern mit einem Durchmesser von bis zu 230 mm
Spezifikation
Spezifikation
Gaszylinderhalter Wandbefestigung
Zylinder bis 230 mm Durchmesser
Name des Produkts
R&L Enterprises™ Gaszylinderhalter Wandbefestigung > Kann verwendet werden mit: Zylinder bis 230 mm Durchmesser