Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Ovalbumin (in PBS)
Artikelnummer. 11884061 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
5 x 20 mg
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 11884061
Marke: Thermo Scientific™ 77120
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Bereiten Sie mit diesem anwenderfreundlich ausgelegten, aufgereinigten Ovalbumin(OVA)-Protein Hapten-Trägerprotein-Konjugate vor, um Antikörper zu erzeugen.
Thermo Scientific™ Imject™ Ovalbumin-Trägerprotein ist ein aufgereinigtes Ovalbuminprotein, das für Hapten-Trägerprotein-Konjugationen anwenderfreundlich aufbereitet wurde.
Da Ovalbumin nur schwach immunogen ist, wird es bei Prozessabläufen zur Antikörperherstellung hauptsächlich als sekundäres (unabhängiges) Trägerprotein verwendet, um die Zugänglichkeit von Antigenen in Antikörper-Screening-Verfahren zu verbessern. Polystyrol-Mikroplatten beispielsweise können einfacher mit Peptidantigenen beschichtet werden, wenn diese an Ovalbumin konjugiert sind. Auf diese Weise wird das Screening von Antiseren vereinfacht, die mit Immunogenen wie Konjugaten mit KLH oder anderen immunogenen Trägerproteinen hergestellt worden sind.
Besondere Merkmale:
  • Gereinigt aus Hühnereiweiß und lyophilisiert in phosphatgepuffert Kochsalzlösung
  • Einzelnes Polypeptidprotein mit einer Molekularmasse von 45.000 Dalton
  • Enthält 20 Lysinreste, von denen die meisten über primäre Amine verfügen, die mit einem Konjugationsreagenz reagieren können
  • Enthält 14 Asparaginsäure- und 33 Glutaminsäure-Reste, deren Carboxylgruppen für die negative Nettoladung (pI 4,63) von Ovalbumin verantwortlich sind
  • Nicht so immunogen wie Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH), aber löslicher in DMSO (Dimethylsulfoxid) für Anwendungen, die dieses Lösungsmittel benötigen
  • Nützlich als irrelevanter Proteinträger für Antikörperscreening und Immunoassays nach der Verwendung von KLH als Trägerprotein zur Erzeugung der Immunantwort gegen die Haptene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Lieferumfang enthalten: Trägerproteine werden lyophilisiert geliefert. Bei einer Rekonstitution mit 2 ml Reinstwasser beträgt die Pufferzusammensetzung für BSA und mcKLH 0,1 M Natriumphosphat, 0,15 M NaCl, pH 7,2, und für OVA 0,01 M Natriumphosphat, pH 7,2. Die Proteine enthalten firmeneigene Stabilisatoren.
Lagerung: Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Der Versand des Produkts erfolgt bei Umgebungstemperatur
Menge 5 x 20 mg
Produktlinie Imject