Learn More
Fisherbrand™ Kleine gammastrahlungssichere Aufbewahrungsbox
Bietet Strahlenschutzschirm für den Einsatz in Laboratorien.
Marke: Fisherbrand™ CSR-B0.4G
Beschreibung
- Mit Klappdeckeln
- Transparentes Schild
- Dient als ideale Lösung für die kurzfristige Lagerung radioaktiver Abfälle oder Radioisotope
- Hergestellt aus Acryl für einfache Fertigung und Herstellbarkeit
Spezifikation
8,5 x 8,5 x 5,5cm (3,35 x 3,35 x 2,16 in.) | |
Radioisotope oder radioaktive Abfälle | |
Kleine Aufbewahrungsbox |
Gammastrahlenabschirmung | |
Klappdeckel | |
Acryl |