Learn More
Macherey-Nagel™ Kompaktes Photometer PF-12Plus
Zur Verwendung bei Laborarbeiten und zur Bestimmung von Korrekturwerten. Macherey Nagel Kompaktphotometer PF-12Plus ist unempfindlich gegenüber Außenlicht und vereinfacht Messungen.
Marke: Macherey-Nagel™ 919250
Beschreibung
- Filterphotometer mit Mikroprozessorsteuerung, Selbsttest und Autokalibrierung
- Optik: Automatisches Filterrad mit 7 Interferenzfiltern
- Wellenlängengenauigkeit: ±2 nm, Bandbreite bei halber Transmission 10 bis 12 nm
- Photometrische Genauigkeit: ± 1%
- Anzeige: Hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay, 64 x 128 Pixel
- Ergebnis mit Einheitenangabe, Datum, Uhrzeit, Probennummer, Probenort und Verdünnung
- Betrieb: Testauswahl über Testnummer oder Parameterlisten, 12 Sprachen (de, en, fr, es, it, nl, hu, pl, pt, cz, id, si)
- Qualitätskontrolle: Mit NANOCONTROL NANOCHECK
- Schnittstelle: USB 2,0
- Update: Kostenlos über Internet/PC
- Betriebsbereich: 0 bis 50 °C, bis zu 90 % relative Luftfeuchtigkeit
- Gehäuse: Wasserdicht, IP 68
Zertifizierungen
CE-Zeichen
Compliance
2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie, 2004/108/EG - EMC-Richtlinie
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Photometer | |
Photometrische Genauigkeit: ± 1 % | |
±3 E | |
0.7 kg |
Hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay, 64 x 128 Pixel | |
Wolfram-Lampe | |
345/436/470/540/585/620/690 nm plus 1 Fach für zusätzliche Filter |