Learn More
asecos™ Sprühkanne aus verzinktem Stahlblech
Reinigungsflächen sparsam und dosiert einsprühen
Marke:  asecos™ 23138
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17876566
  • N.V. / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Sprühaufsatz aus Kunststoff mit verstellbarer Düse
  • integriertes Pumpwerk aus Kunststoff
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
0,5 gal.
Gelb
7.40 in.
13.58 in.
2.20 lb.
2 L
Stahl
188.00 mm
345.00 mm
1 kg
Name des Produkts
asecos™ Sprühkanne aus verzinktem Stahlblech > Capacity: 2 L, Color: Yellow