Learn More
asecos™ Sprühkanne aus verzinktem Stahlblech
Artikelnummer. p-200003678 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
Farbe:
Gelb
Grau
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17856446
Marke: asecos™ 23137
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Reinigungsflächen sparsam und dosiert einsprühen
  • Sprühaufsatz aus Kunststoff mit verstellbarer Düse
  • integriertes Pumpwerk aus Kunststoff
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung
Spezifikation
Produkttyp Spray Can
Kapazität (angloamerikanisch) 0.3 gal.
Kapazität (metrisch) 1 l
Farbe Gelb
Zur Verwendung mit (Anwendung) Spray cleaning surfaces sparingly and in measured doses
Material Stahl
Breite (angloamerikanisch) 6.38 in.
Breite (metrisch) 162.00 mm
Höhe (angloamerikanisch) 11.81 in.
Höhe (metrisch) 300.00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 1.65 lb.
Gewicht (metrisch) 0.75 kg