Learn More
MULTIROIR Voller Eurobox-Behälter
Kompletter Eurobox-Container mit solide fundamente und feste wände, ideal für die lagerung und den transport von gütern.
8.05 € - 35.65 €
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17236890
|
MULTIROIR
BA12001 |
400 x 300 x 117 mm | Grau | N/A | N/A | N/A | |||||
17246890
|
MULTIROIR
BA12002 |
400 x 300 x 220 mm | Grau | N/A | N/A | N/A | |||||
17256890
|
MULTIROIR
BA12003 |
400 x 300 x 290 mm | Grau | N/A | N/A | N/A | |||||
17266890
|
MULTIROIR
BA12004 |
600 x 400 x 220 mm | Grau | N/A | N/A | N/A | |||||
17276890
|
MULTIROIR
BA12005 |
600 x 400 x 320 mm | Grau |
26.75 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
17286890
|
MULTIROIR
BA12006 |
600 x 400 x 420 mm | Grau | N/A | N/A | N/A | |||||
17296890
|
MULTIROIR
BA12011 |
400 x 300 x 120 mm | Blau | N/A | N/A | N/A | |||||
17206900
|
MULTIROIR
BA12012 |
400 x 300 x 120 mm | Weiß | N/A | N/A | N/A | |||||
17216900
|
MULTIROIR
BA12013 |
400 x 300 x 120 mm | Rot | N/A | N/A | N/A | |||||
17226900
|
MULTIROIR
BA12014 |
400 x 300 x 220 mm | Blau | N/A | N/A | N/A | |||||
17236900
|
MULTIROIR
BA12015 |
400 x 300 x 220 mm | Weiß | N/A | N/A | N/A | |||||
17246900
|
MULTIROIR
BA12016 |
400 x 300 x 220 mm | Rot | N/A | N/A | N/A | |||||
17256900
|
MULTIROIR
BA12017 |
600 x 400 x 100 mm | Blau | N/A | N/A | N/A | |||||
17266900
|
MULTIROIR
BA12018 |
600 x 400 x 100 mm | Weiß | N/A | N/A | N/A | |||||
17276900
|
MULTIROIR
BA12019 |
600 x 400 x 100 mm | Rot | N/A | N/A | N/A | |||||
17286900
|
MULTIROIR
BA12020 |
600 x 400 x 220 mm | Blau | N/A | N/A | N/A | |||||
17296900
|
MULTIROIR
BA12021 |
600 x 400 x 220 mm | Weiß | N/A | N/A | N/A | |||||
17206910
|
MULTIROIR
BA12022 |
600 x 400 x 220 mm | Rot | N/A | N/A | N/A | |||||
17216910
|
MULTIROIR
BA12023 |
600 x 400 x 320 mm | Blau | N/A | N/A | N/A | |||||
17226910
|
MULTIROIR
BA12024 |
600 x 400 x 320 mm | Weiß | N/A | N/A | N/A | |||||
17236910
|
MULTIROIR
BA12025 |
600 x 400 x 320 mm | Rot | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt
- Solide Fundamente und feste Wände
- Ideal für die Lagerung und den Transport von Gütern
- Stapelbar und hohe Tragfähigkeit
- Beständige Temperatur von -20°C bis + 110°C
Spezifikation
Polypropylen | |
Rechteckig |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MULTIROIR Voller Eurobox-Behälter