Learn More
MULTIROIR Voller Eurobox-Behälter
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
400 x 300 x 117 mm
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 220 mm
400 x 300 x 290 mm
600 x 400 x 100 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Farbe:
Blau
Grau
Rot
Weiß
Pakningsstørrelse:
1 Stück
Beskrivelse
- Vollständiger Eurobox-Behälter
- Das derzeit beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt
- Feste Böden und feste Wände
- Ideal für die Lagerung und den Transport von Waren
- Stapelbar und hohe Beladungskapazität
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +110 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Typ | Lagerbox |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Grau |
| Form | Rechteckig |
| Abmessungen (L x B x H) | 600 x 400 x 420 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion