Learn More
MULTIROIR Voller Eurobox-Behälter
Artikelnummer. 17276900
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
400 x 300 x 117 mm
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 220 mm
400 x 300 x 290 mm
600 x 400 x 100 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Farbe:
Blau
Grau
Rot
Weiß
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 17276900
Brand: MULTIROIR BA12019
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Kompletter Eurobox-Container mit solide fundamente und feste wände, ideal für die lagerung und den transport von gütern.
  • Vollständiger Eurobox-Behälter
  • Das derzeit beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt
  • Feste Böden und feste Wände
  • Ideal für die Lagerung und den Transport von Waren
  • Stapelbar und hohe Beladungskapazität
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis +110 °C
Specifications
Typ Lagerbox
Material Polypropylen
Farbe Rot
Form Rechteckig
Abmessungen (L x B x H) 600 x 400 x 100 mm