Learn More
MULTIROIR Voller Eurobox-Behälter
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
400 x 300 x 117 mm
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 220 mm
400 x 300 x 290 mm
600 x 400 x 100 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Farbe:
Blau
Grau
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Vollständiger Eurobox-Behälter
- Das derzeit beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt
- Feste Böden und feste Wände
- Ideal für die Lagerung und den Transport von Waren
- Stapelbar und hohe Beladungskapazität
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +110 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Lagerbox |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Blau |
| Form | Rechteckig |
| Abmessungen (L x B x H) | 400 x 300 x 220 mm |