Learn More
Amarell™ Komplett eintauchbares Standard-Thermometer aus Milchglas
Zum vollständigen Eintauchen. Die komplett eintauchenden Milchglasthermometer sind mit einer quecksilberfreien, farbigen Füllung versehen.
21.80 € - 81.00 €
Spezifikation
Material Glas
Produkttyp Komplett eintauchendes Thermometer
Unterteilung 1 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Temperaturbereich (metrisch) Thermometerfüllung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Temperaturbereich (metrisch) Thermometerfüllung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10350231
Unterlagen ansehen
Amarell™
G10302
-35 bis +50 °C Rote Flüssigkeit
34.35 €
1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10652621
Unterlagen ansehen
Amarell™
G10314
– 10 bis 200 °C Rote Flüssigkeit
52.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10323911
Unterlagen ansehen
Amarell™
G10316
-10 °C bis +250 °C Blaue Flüssigkeit
81.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10110531
Unterlagen ansehen
Amarell™
G10006-FL
-10 bis 100 °C Rote Spezialflüssigkeit
50.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10232661
Unterlagen ansehen
Amarell™
G10310
-10 bis +150 °C Rote Spezialflüssigkeit Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10771041
Unterlagen ansehen
Amarell™
G10304
– 10 bis 50 °C Rote Flüssigkeit Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Farblos, Kapillarform, prismatisch
  • Vollständige Immersion
  • Durchmesser: 7.0 bis 8.0 mm
  • In rechteckigem Kunststoffgehäuse
Spezifikation
Spezifikation
Glas
Komplett eintauchendes Thermometer
1 °C