Learn More
Amarell™ Komplett eintauchbares Standard-Thermometer aus Milchglas
Zum vollständigen Eintauchen. Die komplett eintauchenden Milchglasthermometer sind mit einer quecksilberfreien, farbigen Füllung versehen.
Marke:  Amarell™ G10316
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10323911
  • 81.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Farblos, Kapillarform, prismatisch
  • Vollständige Immersion
  • Durchmesser: 7.0 bis 8.0 mm
  • In rechteckigem Kunststoffgehäuse
Spezifikation
Spezifikation
Tägliche Laboranwendungen
300 mm
Blaue Flüssigkeit
250 °C
-10 °C bis +250 °C
Vollständig eintauchbar
Glas
Komplett eintauchendes Thermometer
-10 °C
1 °C