Learn More
Amarell™ Komplett eintauchbares Standard-Thermometer aus Milchglas
Zum vollständigen Eintauchen. Die komplett eintauchenden Milchglasthermometer sind mit einer quecksilberfreien, farbigen Füllung versehen.
Marke: Amarell™ G10302
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Farblos, Kapillarform, prismatisch
- Vollständige Immersion
- Durchmesser: 7.0 bis 8.0 mm
- In rechteckigem Kunststoffgehäuse
Spezifikation
Tägliche Laboranwendungen | |
260 mm | |
Rote Flüssigkeit | |
50 °C | |
-35 bis +50 °C |
Vollständig eintauchbar | |
Glas | |
Komplett eintauchendes Thermometer | |
-35 °C | |
1 °C |