Learn More
Labconco™ FreeZone™ Tisch-Gefriertrockner 8 l, -50 °C, 230-V-Modelle
BIOPHARMA
FreeZone 8 Liter-Tisch-Gefriertrockner wurden für die Gefriertrocknung mittlerer Probenlasten entwickelt. Die kompakte Bauweise ist ideal für Labors mit eingeschränkter Stellfläche geeignet. Das neue Betriebssystem Lyo-Works™ sorgt für Flexibilität und Komfort auf einem benutzerfreundlichen Touchscreen-Display.
Marke:  Labconco™ 700802030
17471.39 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15762757
  • 17610.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Sammelbehälter aus Edelstahl
Benötigt : Trocknungszubehör, Vakuumpumpe, Glaswaren, Adapter
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Gefriertrockner/Lyophilizer
0
-58 °F
UL, CAN/CSA, CE
26.5 Zoll
22,5 in.
18,5 in.
7 A
230 V
130 lb.
8 l (vor dem Auftauen)
-50 °C
Stahl
PTFE-beschichtete Edelstahl-Auffangschale
67,3 cm
57,1 cm
46,9 cm
Schuko
60 Hz
59 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Labconco™ FreeZone™ Tisch-Gefriertrockner 8 l, -50 °C, 230-V-Modelle > Mit PTFE-beschichtetem Edelstahl-Kollektor; Steckertyp:Schuko