Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Teile für Mikrofiltrationssysteme
Zur Verwendung mit ULTRA-WARE™ Mikrofiltrationsanlage
Marke: DWK Life Sciences 953781-90
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zur Verwendung mit ULTRA-WARE™ Mikrofiltrationsanlage
Spezifikation
Glas | |
1/Packung | |
1.000 ml |
ULTRA-WARE Mikrofiltrationseinheit | |
Trichter | |
90 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Teile für Mikrofiltrationssysteme > Glastrichter; Filtergröße: 90 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur