Learn More
Labconco™ FreeZone™ Tisch-Gefriertrockner 8 l, -50 °C, 230-V-Modelle
FreeZone 8 Liter-Tisch-Gefriertrockner wurden für die Gefriertrocknung mittlerer Probenlasten entwickelt. Die kompakte Bauweise ist ideal für Labors mit eingeschränkter Stellfläche geeignet. Das neue Betriebssystem Lyo-Works™ sorgt für Flexibilität und Komfort auf einem benutzerfreundlichen Touchscreen-Display.
16305.00 € - 17610.00 €
Spezifikation
Typ | Gefriertrockner/Lyophilizer |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 8 l (vor dem Auftauen) |
Temperaturbereich (metrisch) | -50 °C |
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -58 °F |
Material | Stahl |
Benötigt: Trocknungszubehör, Vakuumpumpe, Glaswaren, Adapter
Produktcode | Marke | Enthält | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15742757
|
Labconco™
700801030 |
Unbeschichteter Sammelbehälter aus Edelstahl | Schuko |
16305.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15762757
|
Labconco™
700802030 |
PTFE-beschichtete Edelstahl-Auffangschale | Schuko |
17610.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
FreeZone 8 Liter-Tisch-Gefriertrockner wurden für die Gefriertrocknung mittlerer Probenlasten entwickelt. Die kompakte Bauweise ist ideal für Labors mit eingeschränkter Stellfläche geeignet. Das neue Betriebssystem Lyo-Works™ sorgt für Flexibilität und Komfort auf einem benutzerfreundlichen Touchscreen-Display.
- Die aufrechte Kollektorspule aus Edelstahl nimmt 8 l Eis auf, bevor es auftaut
- −50° C-Sammelbehälter ist für wässrige Proben geeignet
- Verfügt über eine Heißgas-Entfrostung, seitlich angebrachten USB-Anschluss und rückseitig montierten Ethernet-Anschluss
- Umweltfreundliches HFCKW/FCKW-freies Kühlsystem
- Die interne Spule maximiert die Dampfaufnahme
- Optionale PTFE-beschichtete Kollektoren widerstehen korrosiven Verbindungen
- Lyo-Works OS verfügt über eine Echtzeitanzeige der Kollektortemperatur und des Vakuumpegels
- Vollfarbige Touchscreenanzeige mit 5 in.
- Flexible Programmierung und Steuerung von optionalem Trockenzubehör
- Optionale End-Zone™ Endpunkterkennung für die Gefriertrocknung von Kolben
- Datenerfassung und Display mit One-Touch-Funktion liefern Informationen zur Maximierung der Probenqualität bei Minimierung der Laufzeit
- Anpassbare Einstellungen wie Sprache, die Zeitzone, Temperatur und Vakuum
- Alarme und Rückmeldungen über aktuelle Betriebsparameter können automatisch an vom Anwender eingegebene E-Mail-Adressen gesendet werden
- Die exklusiven FreeZone Funktionen schützen Ihre Vakuumpumpe vor kostspieligen Schäden: Ein Vakuum-Bruchventil entlüftet Luft in das System, wenn der Strom zum Gefriertrockner oder zur Vakuumpumpe länger als 5 Minuten ausfällt. Ein Feuchtigkeitssensor verhindert das Anfahren der Kühlung oder des Vakuums, wenn in der Ablaufleitung Feuchtigkeit festgestellt wird. Die Vakuumpumpe wird automatisch abgeschaltet, wenn beim ersten Abziehen oder während des Betriebs ein Leck auftritt
Vakuumpumpe mit einer Verdrängung von mindestens 98 l/min. Trocknungszubehör und gefriergetrocknungstaugliche Glaswaren (wenn keine Schüttgutgefriertrocknung) sind erforderlich und nicht im Lieferumfang enthalten
Compliance
Alle Modelle entsprechen den UL-Normen 61010-1 (60 Hz-Modelle), CAN/CSA C22.2 Nr. 61010-1 (60 Hz-Modelle) und haben eine CE-Konformitätskennzeichnung (230 V/50 Hz-Modelle).
Garantie
Ein Jahr
Spezifikation
Gefriertrockner/Lyophilizer | |
-50 °C | |
Stahl | |
26.5 Zoll | |
22,5 in. | |
18,5 in. | |
7 A | |
60 Hz | |
59 kg |
8 l (vor dem Auftauen) | |
-58 °F | |
UL, CAN/CSA, CE | |
67,3 cm | |
57,1 cm | |
46,9 cm | |
230 V | |
130 lb. |