Learn More
BRAND™ Messzylinder aus Polypropylen mit hoher Form, Klasse B
Aus hochtransparentem Polypropylen. Hohe Messzylinder der Klasse B aus Polypropylen mit blau gedruckter Skala ermöglichen eine einfache Volumenbestimmung. Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis zu 80 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte. Eine Reinigung bis 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
Marke: BRAND™ 34828
59.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus hochtransparentem Polypropylen.
- Hohe Form mit blau gedruckter Skala ermöglicht eine einfache Volumenbewertung.
- Klasse B.
- Entspricht den DIN 12681- und ISO 6706-Normen.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis zu 80 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
- Eine Reinigung bis 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
Spezifikation
50 ml | |
10/Packung | |
10/Packung | |
±1 mL | |
1 ml | |
Blue | |
200 mm |
±1 ml | |
B | |
1 ml | |
80 °C | |
Rund | |
Hexagonal | |
Graduierter Messzylinder |