Learn More
Labconco™ FreeZone™ Tisch-Gefriertrockner 4.5 l, -50 °C, 230-V-Modelle
BIOPHARMA
FreeZone 4.5 Liter Tisch-Gefriertrockner wurden für die Gefriertrocknung leichter bis mittlerer Probenlasten entwickelt. Die kompakte Bauweise ist ideal für Labors mit eingeschränkter Stellfläche geeignet. Das neue Betriebssystem Lyo-Works™ sorgt für Flexibilität und Komfort auf einem benutzerfreundlichen Touchscreen-Display.
Marke:  Labconco™ 700401030
13045.42 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15772727
  • 13150.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Sammelbehälter aus Edelstahl
Benötigt : Trocknungszubehör, Vakuumpumpe, Glaswaren, Adapter
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Gefriertrockner/Lyophilizer
0
-58 °F
UL, CAN/CSA, CE
22.4 Zoll
16,5 in.
18,9 in.
7 A
230 V
49,4 kg
2,5 l (vor dem Auftauen)
-50 °C
Stahl
Unbeschichtete Edelstahl-Auffangschale
56,8 cm
41,9 cm
48 cm
Schuko
60 Hz
Name des Produkts
Labconco™ FreeZone™ Tisch-Gefriertrockner 4.5 l, -50 °C, 230-V-Modelle > Enthält einen nicht beschichteten Edelstahl-Kollektor; Steckertyp: Schuko