Learn More
Labconco™ FreeZone™ Tisch-Gefriertrockner 4.5 l, -50 °C, 230-V-Modelle
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7079224 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
Schuko
Enthält:
PTFE-beschichtete Edelstahl-Auffangschale
Unbeschichtete Edelstahl-Auffangschale
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15772727
Marke: Labconco™ 700401030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Sammelbehälter aus Edelstahl
Benötigt
Trocknungszubehör, Vakuumpumpe, Glaswaren, Adapter
FreeZone 4.5 Liter Tisch-Gefriertrockner wurden für die Gefriertrocknung leichter bis mittlerer Probenlasten entwickelt. Die kompakte Bauweise ist ideal für Labors mit eingeschränkter Stellfläche geeignet. Das neue Betriebssystem Lyo-Works™ sorgt für Flexibilität und Komfort auf einem benutzerfreundlichen Touchscreen-Display.
FreeZone 4,5 Liter Tisch-Gefriertrockner wurden für die Gefriertrocknung leichter bis mittlerer Probenlasten entwickelt. Die kompakte Bauweise ist ideal für Labors mit eingeschränkter Stellfläche geeignet. Das neue Betriebssystem Lyo-Works™ sorgt für Flexibilität und Komfort auf einem benutzerfreundlichen Touchscreen-Display.
  • Aufrecht stehende Edelstahl-Kollektorspule fasst 4.5 Liter Eis vor dem Abtauen
  • −50 °C-Kollektor ist für wässrige Proben geeignet
  • Funktionsmerkmale beinhalten Abtauen durch Heißgas, an der Seite angebrachter USB-Anschluss und Ethernet-Verbindung an der Rückseite
  • Umweltfreundliches FCKW-/FKW-freies Kühlsystem
  • Innere Spule maximiert die Effizienz des Dampfauffangs
  • Optionale PTFE-beschichtete Kollektoren widerstehen korrosiven Verbundstoffen
  • Betriebssystem Lyo-Works sorgt für Echtzeitanzeige von Kollektortemperatur und Vakuumniveau
  • 5 Zoll-Touchscreen-Display, vollfarbig
  • Flexible Programmierung und Steuerung optionalen Trocknungszubehörs
  • Optionale End-Zone™ Endpunkterkennung für Gefriertrocknung von Kolben
  • Datenprotokollierung durch einfache Berührung und Display bieten Informationen zur Maximierung der Probenqualität und Minimierung der Laufzeiten
  • Zu den anpassbaren Einstellungen gehören Sprache, Zeitzone, Temperatur und Vakuum
  • Warnmeldungen und Feedback zu aktuellen Betriebsparametern können automatisch an eine vom Anwender eingegebene E-Mail-Adresse gesendet werden
  • Exklusive FreeZone Funktionsmerkmale schützen Ihre Vakuumpumpe vor kostspieligen Schäden: Ein Vakuum-Bruchventil entlüftet Luft in das System, wenn der Strom zum Gefriertrockner oder zur Vakuumpumpe länger als 5 Minuten ausfällt. Ein Feuchtigkeitssensor verhindert das Anfahren der Kühlung oder des Vakuums, wenn in der Ablaufleitung Feuchtigkeit festgestellt wird. Die Vakuumpumpe wird automatisch heruntergefahren, wenn im ersten Pulldown oder während des Laufs ein Leck vorhanden ist
Vakuumpumpe mit einer Verdrängung von mindestens 98 Litern/Minute, Trocknungszubehör und Gefriertrocknungsgläser (wenn nicht in großen Mengen gefriergetrocknet wird) sind erforderlich (nicht inbegriffen).
Compliance
Alle Modelle entsprechen den UL-Normen 61010-1 (60 Hz-Modelle), CAN/CSA C22.2 Nr. 61010-1 (60 Hz-Modelle) und haben eine CE-Konformitätskennzeichnung (230 V/50 Hz-Modelle).
Garantie
Ein Jahr
Spezifikation
Typ Gefriertrockner/Lyophilizer
Kapazität (metrisch) 2,5 l (vor dem Auftauen)
Anzahl Einschübe 0
Temperaturbereich (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -58 °F
Material Stahl
Zertifizierung/Konformität UL, CAN/CSA, CE
Enthält Unbeschichtete Edelstahl-Auffangschale
Tiefe (angloamerikanisch) 22.4 Zoll
Tiefe (metrisch) 56,8 cm
Breite (angloamerikanisch) 16,5 in.
Breite (metrisch) 41,9 cm
Höhe (angloamerikanisch) 18,9 in.
Höhe (metrisch) 48 cm
Stromstärke 7 A
Steckertyp Schuko
Spannung 230 V
Frequenz 60 Hz
Versandgewicht (metrisch) 49,4 kg